Fontos dokumentumok
90660
Tribenzylamine
≥99.0% (NT)
Szinonimák:
TBA
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥99.0% (NT)
Forma
powder
mp
91-94 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
phenyl
SMILES string
C(N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H21N/c1-4-10-19(11-5-1)16-22(17-20-12-6-2-7-13-20)18-21-14-8-3-9-15-21/h1-15H,16-18H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MXHTZQSKTCCMFG-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- As a nitrogen group source for the reactions involving C−N bond formation.
- For the synthesis of imine i.e. N−benzylidene benzylamine by aerobic oxidative condensation.
- As an extractant for the separation and determination of Cr(VI) and Cr(III) from wastewater.
TBA can also undergo debenzylation in the presence of ceric ammonium nitrate (CAN) to form dibenzylamine.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
399.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
204 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?