Fontos dokumentumok
90781
Tributylamine
puriss. plus, ≥99.5% (GC)
Szinonimák:
Tri-n-butylamine
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
6.38 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.3 mmHg ( 20 °C)
2.4 mmHg ( 55 °C)
grade
puriss. plus
Teszt
≥99.5% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
410 °F
robbanási határérték
6 %
szennyeződések
≤0.2% water
törésmutató
n20/D 1.428 (lit.)
n20/D 1.429
bp
216 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
sűrűség
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCCCN(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27N/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- To compose the mobile phase for the liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) analysis.
- Preparation of PdCl,N and PdOAc,N (palladium nanoparticles).
- As an additive during the synthesis of 3-bromothieno[3,2-c]pyridine-4-(5H)-one.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
145.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
63 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?