Fontos dokumentumok
274631
1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine
97%
Szinonimák:
PMP, Pempidine
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.460 (lit.)
bp
187-188 °C (lit.)
sűrűség
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN1C(C)(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C10H21N/c1-9(2)7-6-8-10(3,4)11(9)5/h6-8H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XULIXFLCVXWHRF-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
131.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
55 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?