Fontos dokumentumok
T19526
Tetramethylammonium chloride
reagent grade, ≥98%
Szinonimák:
TMA
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
≥98%
mp
>300 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 Oral
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?