Fontos dokumentumok
185582
N,N-Dimethylbenzylamine
≥99%
Szinonimák:
N-Benzyldimethylamine, BDMA, DMBA
Teszt
≥99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.501 (lit.)
bp
183-184 °C/765 mmHg (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
phenyl
SMILES string
CN(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-10(2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XXBDWLFCJWSEKW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
134.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
57 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?