Fontos dokumentumok
B25606
N-Benzylmethylamine
97%
Szinonimák:
N-Methylbenzylamine
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.522 (lit.)
bp
184-189 °C (lit.)
sűrűség
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CNCc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-9-7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RIWRFSMVIUAEBX-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
167.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
75 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?