Fontos dokumentumok
903647
1-Heptyl-2-norbornene
≥95%
Szinonimák:
1-Heptylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene
Teszt
≥95%
form
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Nature chemistry, 10(8), 866-872 (2018-06-27)
Achieving site-selectivity in arene functionalization that is complementary to the site-selectivity from electrophilic aromatic substitution reactions has been a long-standing quest in organic synthesis. Palladium/norbornene cooperative catalysis potentially offers a unique approach to this problem, but its use has been