Merck
N32407
Sigma-Aldrich
Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
99%
Szinonimák:
2-Norbornene, Norbornylene
Méret kiválasztása
100 G
16 700,00 Ft
500 G
46 700,00 Ft
16 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 G
16 700,00 Ft
500 G
46 700,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
94.15
Beilstein:
1098544
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
16 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
bp
96 °C (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
SMILES string
C1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C7H10/c1-2-7-4-3-6(1)5-7/h1-2,6-7H,3-5H2/t6-,7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JFNLZVQOOSMTJK-KNVOCYPGSA-N
Általános leírás
Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene is a cyclic olefin used in the transition metal-catalyzed dimerization of alkene. [1] [2]
The vinylic polymerization of bicyclo[2.2.1]hept-2-ene (norbornene) with Co(II) compounds and the metallocene [η5-(C5Me5)Co-η2-Cl]2, in chlorobenzene activated with methylaluminoxane (MAO) has been reported.[3] Co(II) catalyzed polymerization of bicyclo[2.2.1]hept-2-ene in the presence of ethene has been reported.[4]
Alkalmazás
Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene may be used in the preparation of cis,exo-2,3-diarylsubstituted bicyclo[2.2.1]heptanes or bicyclo [2.2.1] hept-2-enes.[5]
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
17.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-8 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Co (II)-catalyzed polymerization of bicyclo [2.2. 1] hept-2-ene in the presence of ethene.
Alt FP and Heitz W.
Acta Polym., 49(9), 477-481 (1998)
Vinylic polymerization of bicyclo [2.2. 1] hept-2-ene by Co (II)-catalysis.
Alt FP and Heitz W.
Macromolecular Chemistry and Physics, 199(9), 1951-1956 (1998)
The Non-planarity of the Bicyclo [2.2. 1] hept-2-ene Double bond. Crystal Structures of Bicyclo [2.2. 2] oct-2-ene, Bicyclo [2.2. 1] hept-2-ene, and Bicyclo [2.1. 1] hex-2-ene Systems
Pinkerton, et al.
Helvetica Chimica Acta, 67, 1136-1153 (1984)
A novel catalytic route to 2-bicyclo [2.2. 1] hept-2-ylidenebicyclo [2.2. 1]-heptane involving CH bond activation of bicyclo [2.2. 1] hept-2-ene
Malinowska, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 226, 259-262 (2005)
A new palladium catalyzed synthesis of cis, exo-2, 3-diarylsubstituted bicyclo [2.2. 1] heptanes or bicyclo [2.2. 1] hept-2-enes.
Catellani M, et al.
Tetrahedron, 45(16), 5263-5268 (1989)