Fontos dokumentumok
764396
(E)-Cyclooct-4-enol
Szinonimák:
(4E)-4-Cycloocten-1-ol, trans-Cyclooctenol, TCO-OH, rel-(1R,4E,pR)-Cyclooct-4-enol
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
funkcionális csoport
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@H]1CC/C=C/CCC1
InChI
1S/C8H14O/c9-8-6-4-2-1-3-5-7-8/h1-2,8-9H,3-7H2/b2-1+/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UCPDHOTYYDHPEN-CMLYIYFCSA-N
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)