Merck
446440
Sigma-Aldrich
5-Norbornene-2-carboxylic acid, mixture of endo and exo, predominantly endo
98%
Szinonimák:
2-Norbornene-5-carboxylic acid, Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene-5-carboxylic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H10O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.16
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.494 (lit.)
bp
136-138 °C/14 mmHg (lit.)
sűrűség
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C8H10O2/c9-8(10)7-4-5-1-2-6(7)3-5/h1-2,5-7H,3-4H2,(H,9,10)/t5-,6+,7?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYGUSUBEMUKACF-JEAXJGTLSA-N
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of well-defined graft copolymers via coupled living anionic polymerization and living ROMP.
Rizmi ACM, et al.
Polymer, 39(25), 6605-6610 (1998)
Controlled Synthesis of Reactive Polymeric Architectures Using 5-Norbornene-2-carboxylic Acid Pentafluorophenyl Ester.
Vogel N and Theato P.
Macromolecular Symposia, 249(1) (2007)
A Convenient Practical Method for the Preparation of (-)-(1 S, 2 S)-5-Norbornene-2-carboxylic Acid, Incorporating Efficient Recovery of the Chiral Auxiliary d-Pantolactone.
Chang H, et al.
Organic Process Research & Development, 3(4), 289-291 (1999)
Benjamin D Fairbanks et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 21(48), 5005-5010 (2009-12-28)
Step-growth, radically mediated thiol-norbornene photopolymerization is used to create versatile, stimuli-responsive poly(ethylene glycol)-co-peptide hydrogels The reaction is cytocompatible and allows for the encapsulation of human mesenchymal stem cells with a viability greater than 95%. Cellular spreading is dictated via three-dimensional
Cikkek
Discussion of synthetic modifications to gelatin, improving the three-dimensional (3D) print resolution, and resulting material properties.