Merck
771953
Sigma-Aldrich
exo-5-Norbornene-2-methanol
≥99% (exo)
Szinonimák:
exo-5-Norbornenyl methyl alcohol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H12O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
124.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥99% (exo)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.499
bp
200-205/760 mmHg
sűrűség
1.030 at 25 °C
SMILES string
OCC1C[C@@H]2C[C@H]1C=C2
InChI
1S/C8H12O/c9-5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h1-2,6-9H,3-5H2/t6-,7+,8?/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LUMNWCHHXDUKFI-KJFJCRTCSA-N
Általános leírás
Exo-5-Norbornene-2-methanol is a norbornene derivative which is widely used as a monomer in the synthesis of polynorbornenes by vinyl polymerisation or ring opening methathesis polymerisation (ROMP). They are also used as a monomer or an intermediate in the synthesis of photoresist materials. This material is also widely used as an intermediate in the synthesis of pharmaceutically and biologically active compounds.
Alkalmazás
Used as a monomer in the synthesis of polynorbornenes by ring opening metathesis polymerisation.
Tulajdonságok és előnyök
  • Produces polymers with high thermal stability and transparency which are useful for optical applications.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
195.0 °F
Lobbanási pont (C)
90.55 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Stereo-Selective Synthesis of 5-Norbornene-2-exo-carboxylic Acid-Rapid Isomerization and Kinetically Selective Hydrolysis.
Kanao, M., Otake, A., Tsuchiya, K., & Ogino, K.
International Journal of Organic Chemistry, 2, 26-30 (2012)
Water-soluble polymers from acid-functionalized norbornenes
Lienkamp, K., Kins, C. F., Alfred, S. F., Madkour, A. E., & Tew, G. N.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 47(5), 1266-1273 (2009)