Merck
903655
Sigma-Aldrich
1-Cyclohexyl-2-norbornene
Szinonimák:
1-Cyclohexylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H20
CAS-szám:
Molekulatömeg:
176.30
UNSPSC kód:
12352200
Forma:
liquid
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
Alkalmazás
1-Cyclohexyl-2-norbornene is a norbornene ligand developed in the lab of Guanbing Dong for us in norbornene/palladium catalysis. The catalytic system of 1-Cyclohexyl-2-norbornene, [PdCl(allyl)]2 (683396), and RuPhos (663131) can be used for the site-selective ortho functionalization of aryl iodides.1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)