Merck
921750
Sigma-Aldrich
endo-N-Methyl-5-norbornene-2-carboxamide
≥95%
Szinonimák:
endo-N-Methylbicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H13NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder
mp
105-108 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
endo-N-Methyl-5-norbornene-2-carboxamide is a norbornene ligand developed in the lab of Guanbing Dong for use in norbornene/palladium catalysis.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Zhe Dong et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(43), 12664-12668 (2015-09-04)
Reported herein is a palladium/norbornene-catalyzed ortho-arene acylation of aryl iodides by a Catellani-type C-H functionalization. This transformation is enabled by isopropyl carbonate anhydrides, which serve as both an acyl cation equivalent and a hydride source.