Fontos dokumentumok
141720
Cycloheptene
97%
Szinonimák:
(1Z)-Cycloheptene, cis-Cycloheptene
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.458 (lit.)
bp
112-114.7 °C (lit.)
sűrűség
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCC=CCC1
InChI
1S/C7H12/c1-2-4-6-7-5-3-1/h1-2H,3-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZXIJMRYMVAMXQP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
19.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-7 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?