Merck
15302
Sigma-Aldrich
4-(Boc-amino)-1-butanol
≥98.0% (GC)
Szinonimák:
tert-Butyl N-(4-hydroxybutyl)carbamate
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CO2CNH(CH2)4OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
189.25
Beilstein:
3603307
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥98.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
sűrűség
1.02 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
Boc
amine
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C9H19NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-6-4-5-7-11/h11H,4-7H2,1-3H3,(H,10,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LIYMTLVBAVHPBU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Building block for spermidine analogues
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
M.J. Araujo et al.
J. Chem. Res. Synop., 366-366 (1996)
Ibrahim Khadra et al.
International journal of pharmaceutics, 561, 43-46 (2019-02-18)
Oral Thin Film (OTF) is a newly emerging drug delivery system which has many benefits for patients. Although there has been some formulation of OTF products, these have mainly been as confectionary or dental health products. The most significant benefit