Fontos dokumentumok
15406
N-Boc-cadaverine
≥97.0% (NT)
Szinonimák:
N-Boc-1,5-diaminopentane, tert-Butyl N-(5-aminopentyl)carbamate
Teszt
≥97.0% (NT)
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
törésmutató
n20/D 1.460
sűrűség
0.972 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
Boc
amine
SMILES string
NCCCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C10H22N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-6-4-5-7-11/h4-8,11H2,1-3H3,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPLOGSUBQDREOU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Synthesis of of a supermacrocycle that self-assemble to form organic nanotubes.
- Preparation of water-soluble unsymmetrical sulforhodamine fluorophores from monobrominated sulfoxanthene dye.
- Synthesis of functionalized porphyrins as biocompatible carrier system for photodynamic therapy (PDT).
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
228.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
109.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Mono-Boc-protected diamines are versatile building blocks for chemical synthesis. Their production is a lot more challenging than the simple reaction scheme might imply, because the Boc-anhydride reagent cannot differentiate between the two identical amino moieties in the substrate.