Fontos dokumentumok
06670
2-Bromoethylamine hydrobromide
purum, ≥97.0% (AT)
Szinonimák:
2-Aminoethyl bromide hydrobromide
About This Item
Javasolt termékek
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (AT)
Forma
crystalline
bp
181.3 °C/979.2 hPa
mp
170-175 °C (lit.)
170-175 °C
oldhatóság
water: soluble 84.02 g/L at 28 °C
soluble
sűrűség
0.98 g/cm3 at 28.3 °C
funkcionális csoport
amine
bromo
SMILES string
Br.NCCBr
InChI
1S/C2H6BrN.BrH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Amino-functionalized ionic liquid, 1-aminoethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate ([2-aemim][PF6]). [2-aemim][PF6] is employed as a catalyst in the synthesis of 4H-pyrans derivatives by treating with aromatic aldehydes, malononitrile, ethyl acetoacetate via Knoevenagel condensation reaction.
- 2-(N-aryl-N-aroyl)amino-4,5-dihydrothiazole derivatives via cyclocondensation reaction.
It can be also employed as an alkylating agent for the surface modification of nylon to obtain primary/secondary/tertiary amine groups.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
142.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
61.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?