Merck
416444
Sigma-Aldrich
3-(Boc-amino)-1-propanol
97%
Szinonimák:
tert-Butyl N-(3-hydroxypropyl)carbamate
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3COC(O)NHCH2CH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
175.23
Beilstein:
1860807
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
törésmutató
n20/D 1.453
sűrűség
1.025 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
Boc
amine
hydroxyl
SMILES string
OCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C8H17NO3/c1-8(2,3)12-7(11)9-5-4-6-10/h10H,4-6H2,1-3H3,(H,9,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XDJCYKMWJCYQJM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Amine protected, difunctional reagent employed in the synthesis of phosphatidyl ethanolamines and ornithine.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
228.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
109 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Synthetic Communications, 21, 359-359 (1991)
Synthesis, 133-133 (1993)
Lan Yao et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-28)
Polymeric nanomaterials made from amphiphilic block copolymers are increasingly used in the treatment of tumor tissues. In this work, we firstly synthesized the amphiphilic block copolymer PBnMA-b-P(BAPMA-co-PEGMA) via reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization using benzyl methacrylate (BnMA), poly (ethylene