Merck
B80003
Sigma-Aldrich
N-(3-Bromopropyl)phthalimide
98%
Szinonimák:
(γ-Bromopropyl)phthalimide, 1-Phthalimido-3-bromopropane, 2-(3-Bromopropyl)isoindole-1,3-dione, 3-(Phthalimido)propyl bromide, 3-Bromo-N-phthaloylpropylamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H10BrNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
268.11
Beilstein:
157547
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
crystals
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
mp
72-74 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
BrCCCN1C(C2=CC=CC=C2C1=O)=O
InChI
1S/C11H10BrNO2/c12-6-3-7-13-10(14)8-4-1-2-5-9(8)11(13)15/h1-2,4-5H,3,6-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VKJCJJYNVIYVQR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)