Merck
797685
Sigma-Aldrich
ADIBO-PEG4-acid
90% (HPLC)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C30H36N2O8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
552.62
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
90% (HPLC)
form
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
funkcionális csoport
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(CCC(NCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O)=O)N1CC2=C(C=CC=C2)C#CC3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C30H36N2O8/c33-28(31-14-16-38-18-20-40-22-21-39-19-17-37-15-13-30(35)36)11-12-29(34)32-23-26-7-2-1-5-24(26)9-10-25-6-3-4-8-27(25)32/h1-8H,11-23H2,(H,31,33)(H,35,36)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LKSAMQQFMTVPKD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Acid functionalized cyclooctyne derivative. Cyclooctynes are useful in strain-promoted copper-free azide-alkyne cycloaddition reactions. This dibenzocyclooctyne will react with azide functionalized compounds or biomolecules without the need for a Cu(I) catalyst to result in a stable triazole linkage. The PEG spacer adds hydrophilicity to the product to decrease aggregation.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)