Fontos dokumentumok
8.51037
Sigma-Aldrich
Fmoc-NH-(PEG)-COOH (9 atoms)
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Szinonimák:
Fmoc-NH-(PEG)-COOH (9 atoms), Fmoc-8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H23NO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
385.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.22
product name
Fmoc-NH-(PEG)-COOH (9 atoms), Novabiochem®
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Pegylations
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C21H23NO6/c23-20(24)14-27-12-11-26-10-9-22-21(25)28-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-8,19H,9-14H2,(H,22,25)(H,23,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XQPYRJIMPDBGRW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
9-Atom long aminoacid PEG spacer. Can be introduced using standard Fmoc SPPS protocols
Alkalmazás
Fmoc-NH-(PEG)-COOH (9 atoms) Novabiochem®. CAS 166108-71-0, molar mass 385.42 g/mol.
Kapcsolódás
Replaces: 01-63-0203
Analízis megjegyzés
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3