Fontos dokumentumok
167398
tert-Butyl carbamate
98%
Szinonimák:
Boc-amide
Teszt
98%
Forma
solid
mp
105-108 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CC(C)(C)OC(N)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(2,3)8-4(6)7/h1-3H3,(H2,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFKDJXLFVYVEFG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)