Merck
778923
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-pentyne-1-amine
≥95% (GC)
Szinonimák:
4-Pentynylcarbamic acid tert-butyl ester, N-Boc-5-amino-1-pentyne, tert-Butyl (4-pentynyl)carbamate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H17NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
183.25
Beilstein:
6918435
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
≥95% (GC)
form
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC#C
InChI
1S/C10H17NO2/c1-5-6-7-8-11-9(12)13-10(2,3)4/h1H,6-8H2,2-4H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JTPJJKZSKWNWKK-UHFFFAOYSA-N
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)