Fontos dokumentumok
900852
Ethane-1,2-diammonium iodide
≥98%
Szinonimák:
Ethylenediamine dihydriodide, 1,2-Ethanediamine dihydriodide, 1,2-Ethanediamine dihydroiodide, Ethane-1,2-diaminium iodide, Ethane-1,2-diamino dihydriodide, Ethylenediammonium diiodide, Greatcell Solar®., 1,2-Diaminoethane dihydriodide
Teszt
≥98%
form
powder or crystals
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
I.I.NCCN
InChI
1S/C2H8N2.2HI/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWNWLPUNKAYUAW-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
A brief tutorial on alternative energy materials for advanced batteries and fuel cells, as well as high-purity inorganics, conducting polymers, and electrolytes.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.