Fontos dokumentumok
8.00948
Sigma-Aldrich
Ethylenediammonium dichloride
for synthesis
Szinonimák:
Ethylenediammonium dichloride, 1,2-Diaminoethane dihydrochloride, Ethylenediamine dihydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H8N2 · 2HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
133.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
206-369-6
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
powder
hatékonyság
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>300 °C
oldhatóság
300 g/L
térfogatsúly
650 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C2H8N2.2ClH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OHHBFEVZJLBKEH-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation markHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1