Merck
900833
Sigma-Aldrich
Ethane-1,2-diammonium bromide
greener alternative
≥98%
Szinonimák:
1,2-Ethanediamine dihydrobromide, Ethane-1,2-diaminium bromide, Ethane-1,2-diamino dihydrobromide, Ethylenediammonium dibromide, Greatcell Solar®
Méret kiválasztása
5 G
33 100,00 Ft
33 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
33 100,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H10Br2N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
221.92
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.23
33 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
powder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Br-].[Br-].NCCN.[H+].[H+]
InChI
1S/C2H8N2.2BrH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BCQZYUOYVLJOPE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more details.
Alkalmazás
Organohalide based perovskites have emerged as an important class of material for solar cell applications.[1][2][3][4] Our perovskites precursors are useful for synthesizing mixed cation or anion perovskites needed for the optimization of the band gap, carrier diffusion length and power conversion efficiency of perovskites based solar cells.
Jogi információk
Product of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Zhiping Wang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 29(5), 1604186-1604186 (2016-12-03)
Air-stable doping of the n-type fullerene layer in an n-i-p planar heterojunction perovskite device is capable of enhancing device efficiency and improving device stability. Employing a (HC(NH
Photovoltaic mixed-cation lead mixed-halide perovskites: links between crystallinity, photo-stability and electronic properties.
Rehman W, et al.
Energy & Environmental Science, 10, 361-369 (2017)
Recent advances in hybrid halide perovskites-based solar cells.
Kalyanasundaram K, et al.
Material Matters , 11, 3-3 (2016)
Entropic stabilization of mixed A-cation ABX3 metal halide perovskites for high performance perovskite solar cells.
Yi C, et al.
Energy & Environmental Science, 9, 656-662 (2016)
Cikkek
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.