Fontos dokumentumok
912824
Butane-1,4-diammonium iodide
Szinonimák:
1,4-Butanediamine dihydriodide, 1,4-Butanediamine dihydroiodide, 1,4-Diaminobutane dihydriodide, Butane-1,4-diaminium iodide, Butane-1,4-diamino dihydriodide, Greatcell Solar®, NBUDAI
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
szín
beige
SMILES string
I.I.NCCCCN
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XZUCBFLUEBDNSJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Jogi információk
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)