Fontos dokumentumok
8.14619
Sigma-Aldrich
Ethylenediammonium diiodide
for synthesis
Szinonimák:
Ethylenediammonium diiodide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H8N2 · 2HI
CAS-szám:
Molekulatömeg:
315.92
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
227-186-8
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Minőségi szint
Forma
powder
pH
4.0-6.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
SMILES string
[I-].[I-].[N+H3]CC[N+H3]
InChI
1S/C2H8N2.2HI/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWNWLPUNKAYUAW-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3