Fontos dokumentumok
409308
Tin(II) iodide
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Stannous iodide, Tin diiodide
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
AnhydroBeads™
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
form
beads
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
részecskeméret
−10 mesh
bp
714 °C (lit.)
mp
320 °C (lit.)
sűrűség
5.28 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[SnH2]I
InChI
1S/2HI.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JTDNNCYXCFHBGG-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
1) Reduced uptake rate of environmental moisture minimizes caking, dusting, and static buildup for repeated easy handling.
2) Higher crucible packing densities and lower volatility in high-temperature solid state procedures.
3) Easier pneumatic loading of salts to sample chambers due to less clogging issues associated with powdered salt counterparts.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Cardio-vascular system,hematopoietic system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)