Merck
576883
Sigma-Aldrich
Tin
nanopowder, <150 nm particle size (SEM), ≥99% trace metals basis
Szinonimák:
Metallic tin, Silver Matt Powder, Tin Powder, Tin element
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Sn
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.71
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥99% trace metals basis
Forma
nanopowder
ellenállás
11 μΩ-cm, 20°C
részecskeméret
<150 nm (SEM)
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
sűrűség
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
[Sn]
InChI
1S/Sn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tin nanopowder can be used in the fabrication of a variety of devices, such as:
  • lithium ion batteries
  • dye sensitized solar cells (DSSCs)
  • fuel cells
  • supercapacitors
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Stabilized TiN nanowire arrays for high-performance and flexible supercapacitors
Lu X, et al.
Nano Letters, 12(10), 5376-5381 (2012)
A one-step approach towards carbon-encapsulated hollow tin nanoparticles and their application in lithium batteries
Cui G, et al.
Small, 3(12), 2066-2069 (2007)
Titanium nitride nanoparticles based electrocatalysts for proton exchange membrane fuel cells
Avasarala B, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(13), 1803-1805 (2009)
Tin-nanoparticles encapsulated in elastic hollow carbon spheres for high-performance anode material in lithium-Ion batteries
Zhang W, et al.
Advanced Materials, 20(6), 1160-1165 (2008)
Low-cost copper zinc tin sulfide counter electrodes for high-efficiency dye-sensitized solar cells
Xin X, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(49), 11739-11742 (2011)