Fontos dokumentumok
38534
Polylactic acid
Mw ~60,000
Szinonimák:
Poly(2-hydroxypropionic acid)
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
molekulatömeg
Mn ~30,000
Mw ~60,000
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It can be used to prepare PLA/polyvinyl alcohol wound dressing membrane through electrospinning and coating method. The coating of PLA improves the mechanical strength of nanofiber and acts as a protective layer to control the release of drug to the wound site.
It can also be used to synthesize free-standing, flexible ultra-thin PLA nanofilms which can act as a matrix for adhesion, spreading, and proliferation of skeletal muscle cells.
Tulajdonságok és előnyök
- Biocompatibility
- Lower toxicity
- Low cost
- Better encapsulation
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.