Fontos dokumentumok
E1521
Ethylenediamine
BioXtra
Szinonimák:
1,2-Diaminoethane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.07 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
10 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
BioXtra
Teszt
>99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
716 °F
robbanási határérték
16 %
szennyeződések
≤0.0005% Phosphorus (P)
izzítási maradék
≤0.1%
törésmutató
n20/D 1.4565 (lit.)
pH
12.2 (20 °C, 110 g/L)
bp
118 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble at
sűrűség
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
funkcionális csoport
amine
SMILES string
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... FNTA(2339)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
100.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
38 °C - closed cup