Merck
214914
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylmethyleneiminium iodide
98%
Szinonimák:
N,N-Dimethylmethyleneammonium iodide, Eschenmoser’s salt
About This Item
Lineáris képlet:
CH2=N+(CH3)2I-
CAS-szám:
Molekulatömeg:
185.01
Beilstein:
1731022
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
219 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
funkcionális csoport
amine
SMILES string
[I-].C[N+](C)=C
InChI
1S/C3H8N.HI/c1-4(2)3;/h1H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VVDUZZGYBOWDSQ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
N,N-Dimethylmethyleneiminium iodide is useful reagent for many synthetic applications, especially aminomethylation and conversion of ketones to α,β−unsaturated enones.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
J. Prakt. Chem./Chem.-Ztg., 336, 91-91 (1994)
Masayuki Inoue et al.
The Journal of organic chemistry, 72(8), 3065-3075 (2007-03-16)
(-)-Merrilactone A [(-)-1], isolated from Illicium merrillianum in 2000, possesses neurite outgrowth activity in cultures of fetal rat cortical neurons, and, therefore, is expected to show therapeutic potential for the treatment of neurodegeneration associated with Alzheimer's and Parkinson's diseases. Apart
A new method using 2-chloro-4, 6-dimethoxy-1, 3, 5-triazine for facile elimination of dimethylamino group in Eschenmoser's methylenation for synthesis of a, ?-unsaturated esters.
Yamada K, et al.
Tetrahedron Letters, 54(13), 1753-1760 (2013)
Tetrahedron Asymmetry, 5, 921-921 (1994)
Synthetic Routes to Unsymmetrical Porphyrins.
Nardis S.
Synthesis and Modifications of Porphyrinoids, 203-239 (2014)