Fontos dokumentumok
805823
Ethylammonium Iodide
Szinonimák:
Ethanamine hydriodide, Greatcell Solar®
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
98%
Minőségi szint
form
powder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
193 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
CCN.I
InChI
1S/C2H7N.HI/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XFYICZOIWSBQSK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Jogi információk
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)