Merck
900380
Sigma-Aldrich
Guanosine-15N5 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Szinonimák:
5′-Guanylic-15N5 acid sodium salt solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H1215N5Na2O8P
Molekulatömeg:
412.15
UNSPSC kód:
41106305
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥98 atom % 15N
Minőségi szint
Teszt
≥95% (CP)
form
solution
koncentráció
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
technika/technikák
bio NMR: suitable
tömegeltolódás
M+5
tárolási hőmérséklet
−20°C
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)