Fontos dokumentumok
G7504
Guanosine 3′,5′-cyclic monophosphate
≥98% (HPLC), powder, intracellular mediator
Szinonimák:
cGMP, cyclic GMP
About This Item
Javasolt termékek
product name
Guanosine 3′,5′-cyclic monophosphate, ≥98% (HPLC), powder
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white
oldhatóság
0.2 M NaHCO3: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC1=NC(=O)c2ncn(C3OC4COP(O)(=O)OC4C3O)c2N1
InChI
1S/C10H12N5O7P/c11-10-13-7-4(8(17)14-10)12-2-15(7)9-5(16)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6/h2-3,5-6,9,16H,1H2,(H,18,19)(H3,11,13,14,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZOOGRGPOEVQQDX-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.