Merck
650684
Sigma-Aldrich
Guanosine-13C10,15N5 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Szinonimák:
GMP-13C10,15N5 disodium salt solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C10H1215N5Na2O8P
Molekulatömeg:
422.08
UNSPSC kód:
41106305
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥98 atom %
Minőségi szint
Teszt
≥95% (CP)
form
solid
koncentráció
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
technika/technikák
bio NMR: suitable
tömegeltolódás
M+15
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=[13C]1[13C]([15N]=[13CH][15N]2[13C@@]3([H])[13C@@](O)([H])[13C@@]([H])(O)[13C@]([13CH2]OP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O3)=[13C]2[15N]=[13C]([15NH2])[15NH]1
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)