Merck
710687
Sigma-Aldrich
Guanosine-13C10 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
Szinonimák:
GTP-13C10 disodium salt solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C10H14N5Na2O14P3
Molekulatömeg:
577.07
UNSPSC kód:
41106305
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥98 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
≥95% (CP)
Forma
liquid
koncentráció
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
technika/technikák
bio NMR: suitable
tömegeltolódás
M+10
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=[13C]1[13C](N=[13CH]N2[13C@H]3[13C@H](O)[13C@H](O)[13C@@H]([13CH2]OP(OP(OP(O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O)=O)O3)=[13C]2N=[13C](N)N1
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Egyéb megjegyzések
Molecular weight and empirical formula are based on the free acid.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Julia Bartoli et al.
Talanta, 219, 121261-121261 (2020-09-06)
Guanosine tetraphosphate (G4P) and guanosine pentaphosphate (G5P) are signalling nucleotides found in bacteria and photosynthetic eukaryotes that are implicated in a wide-range of processes including stress acclimation, developmental transitions and growth control. Measurements of G4P/G5P levels are essential for studying