Fontos dokumentumok
C1131
Cytidine 5′-monophosphate
Sigma Grade, ≥99% (HPLC), synthetic, powder
Szinonimák:
5′-CMP, 5′-Cytidylic acid, C-5′-P
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Sigma Grade
Teszt
≥99% (HPLC)
form
powder
oldhatóság
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H14N3O8P/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IERHLVCPSMICTF-XVFCMESISA-N
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
ZIC®-cHILIC is a densely bonded zwitterionic stationary phase with phosphorylcholine functional groups covalently attached to silica.
HILIC separation is an alternative that permits sensitive MS detection and without the use of ion-pair reagents.