Fontos dokumentumok
A2252
Adenosine 5′-monophosphate monohydrate
from yeast, ≥97%
Szinonimák:
5′-AMP, A-5′-P, AMP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
yeast
Minőségi szint
Teszt
≥97%
form
powder
oldhatóság
1 M NH4OH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
H2O: soluble (with addition of mild alkali)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N(C=N2)C3=C2C(N)=NC=N3)O[C@@H]1COP(O)(O)=O.O
InChI
1S/C10H14N5O7P.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);1H2/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZOEFQKVADUBYKV-MCDZGGTQSA-N
Alkalmazás
- a reagent in the synthesis of adenosine-5′-phosphoimidazolide
- an activator of phosphorylase b in the polymerization reaction for the synthesis of branched polysaccharides
- an inhibitor of endogenous NMN adenylyltransferase (NMNAT) activity that converts NMN to NAD+
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3