Merck
900379
Sigma-Aldrich
Cytidine-15N3 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Szinonimák:
CMP-15N3 disodium salt solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H1215N3Na2O8P
Molekulatömeg:
370.14
UNSPSC kód:
41106305
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥98 atom % 15N
Minőségi szint
Teszt
≥95% (CP)
Forma
solution
koncentráció
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
technika/technikák
bio NMR: suitable
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[15NH2]C(C=C[15N]1[C@@]2([H])[C@@](O)([H])[C@@](O)([H])[C@](COP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O2)=[15N]C1=O
Egyéb megjegyzések
Molecular formula and weight reflect free acid.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)