Merck
13259
Supelco
Dimethyl carbonate
greener alternative
analytical standard
Szinonimák:
Carbonic acid dimethyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3O)2CO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
90.08
Beilstein:
635821
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.1 (vs air)
gőznyomás
18 mmHg ( 21.1 °C)
Teszt
≥99.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤0.02% water
törésmutató
n20/D 1.368 (lit.)
n20/D 1.369
bp
90 °C (lit.)
mp
2-4 °C (lit.)
sűrűség
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
pharmaceutical
format
neat
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
O=C(OC)OC
InChI
1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is used as a Green chemical. Click here for more information.
Dimethyl carbonate is a unique molecule with versatile chemical reactivity. It is an environmentally benign building block and also a safe substitute for dimethyl sulfate or methyl halides.
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
60.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
16 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A novel method of direct synthesis of dimethyl carbonate from methanol and carbon dioxide catalyzed by zirconia.
Tomishige K, et al.
Catalysis Letters, 58(4), 225-229 (1999)
Catalysis in the production and reactions of dimethyl carbonate, an environmentally benign building block.
Ono Y.
Applied Catalysis A: General, 155(2), 133-166 (1997)