Merck
D91551
Sigma-Aldrich
Diethyl carbonate
greener alternative
99%
Szinonimák:
DEC
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5O)2CO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.13
Beilstein:
956591
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
4.1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
10 mmHg ( 23.8 °C)
59 mmHg ( 37.8 °C)
Teszt
99%
form
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.384 (lit.)
bp
126-128 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
sűrűség
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
O=C(OCC)OCC
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is used as a greener reagent. Click here for more information.
Alkalmazás
Diethyl carbonate (DEC) is generally used in the C-alkoxycarbonylation of enolate anions, aryl and alkyl cyanides. It reacts with 1,2-amino alcohols to yield corresponding 2-oxazolidinones. Additionally, DEC is also used as a component of electrolyte solution in lithium ion batteries.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
77.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
25 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The study of the anodic stability of alkyl carbonate solutions by in situ FTIR spectroscopy, EQCM, NMR and MS.
Moshkovich M, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 497(1-2), 84-96 (2001)
Diethyl Carbonate.
Krapcho AP and Gorin DJ
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 1-10 (2001)
Diastereoselective Aldol Condensation Using a Chiral Oxazolidinone Auxiliary:(2S*, 3S*)-3-Hydroxy-3-phenyl-2-methylpropanoic Acid: Benzenepropanoic acid, β-hydroxy-α-methyl-,[S-(R*, R*)]-
Gage JR and Evans DA
Organic Syntheses, 68, 83-83 (2003)
Thermal stability of alkyl carbonate mixed-solvent electrolytes for lithium ion cells.
Kawamura T, et al.
Journal of Power Sources, 104(2), 260-264 (2002)
Magdalena Regel-Rosocka et al.
Chemosphere, 60(8), 1151-1156 (2005-07-05)
Propylene and 1,2-butylene carbonates enable very effective extraction of Methylene Blue. The use of a more hydrophobic 1,2-butylene carbonate is preferred for practical application. Separation is enhanced by addition of an electrolyte (NaCl). Partition coefficients for solutions containing Methylene Blue
Cikkek
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.