Fontos dokumentumok
88460
Mercaptosuccinic acid
ReagentPlus®, ≥99.0% (HPLC)
Szinonimák:
Thiomalic acid
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.0% (HPLC)
Forma
powder
mp
145-154 °C
155-157 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
thiol
SMILES string
OC(=O)CC(S)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-2(9)4(7)8/h2,9H,1H2,(H,5,6)(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NJRXVEJTAYWCQJ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?