Fontos dokumentumok
D7881
meso-2,3-Dimercaptosuccinic acid
~98%
Szinonimák:
2,3-Dithio-meso-tartaric acid, DIM-SA, DMS, DMSA, Succimer
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
~98%
Minőségi szint
form
powder
mp
196-198 °C (dec.) (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H](S)[C@@H](S)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O4S2/c5-3(6)1(9)2(10)4(7)8/h1-2,9-10H,(H,5,6)(H,7,8)/t1-,2+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ACTRVOBWPAIOHC-XIXRPRMCSA-N
Alkalmazás
It can be used:
- As a reducing and stabilizing agent to synthesize monolayer-protected gold clusters.
- For terminal carboxylation of the oleylamine coated Fe3O4 nanoparticles, to develop targeted curcumin drug delivery system.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)