Fontos dokumentumok
D129003
1,3,4-Thiadiazole-2,5-dithiol
98%
Szinonimák:
Bismuthiol I, 1,3,4-Thiadiazole-2,5-dithiol, Bismuththiol I
Teszt
98%
Forma
powder
mp
162 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Sc1nnc(S)s1
InChI
1S/C2H2N2S3/c5-1-3-4-2(6)7-1/h(H,3,5)(H,4,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BIGYLAKFCGVRAN-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?