Fontos dokumentumok
W318000
2-Mercaptopropionic acid
≥95%, FG
Szinonimák:
Thiolactic acid, 2-Mercaptopropionic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Teszt
≥95%
törésmutató
n20/D 1.481 (lit.)
bp
102 °C/16 mmHg (lit.)
203-208 °C (lit.)
mp
10-14 °C (lit.)
sűrűség
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
meaty; roasted; sulfurous
SMILES string
CC(S)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O2S/c1-2(6)3(4)5/h2,6H,1H3,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PMNLUUOXGOOLSP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Improving the Efficacy of ALA-Based Photodynamic Therapy: 2-MPA was used in the one-step aqueous synthesis of anionic and cationic AgInS2 quantum dots, demonstrating a significant enhancement in the therapeutic efficacy of aminolevulinic acid-based photodynamic cancer therapy (Hashemkhani et al., 2022).
- Fabrication of Hierarchical Core-Shell Heteroarchitectures: 2-MPA facilitates the assembly of Au@ZnO heterostructures for photocatalytic applications, underscoring its pivotal role in the synthesis of complex nanostructured materials (Pączkowski & Gawdzik, 2021).
- Investigating Genotoxic and Apoptotic Pathways: This study uses 2-MPA coated silver sulfide quantum dots to explore their effects on genotoxic and apoptotic pathways in vitro, providing insights into the biocompatibility and safety profile of these nanomaterials (Ozkan Vardar et al., 2018).
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
190.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
88 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?