Merck
T6375
Sigma-Aldrich
1-Thio-β-D-glucose sodium salt
Szinonimák:
β-D-Thioglucose, 1-β-D-Glucosylthiose, Glucothiose
About This Item
Lineáris képlet:
C6H11O5SNa
CAS-szám:
Molekulatömeg:
218.20
EC-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
yellow to tan
mp
130 °C (decomposes on heating)
oldhatóság
water: 50 mg/mL, colorless to dark yellow
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](CO)O[C@@H](S[Na])[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O5S.Na.H/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(12)11-2;;/h2-10,12H,1H2;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJZCRDSEUWQHLR-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3