Fontos dokumentumok
D8016
Sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate monohydrate
95%
Szinonimák:
2,3-Dimercaptopropanesulfonic acid sodium salt monohydrate, DMPS
About This Item
Javasolt termékek
leírás
zwitterionic
Minőségi szint
Teszt
95%
form
powder
molekulatömeg
228.29 g/mol
mp
215 °C (dec.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].[O-]S(=O)(=O)CC(S)CS
InChI
1S/C3H8O3S3.Na.H2O/c4-9(5,6)2-3(8)1-7;;/h3,7-8H,1-2H2,(H,4,5,6);;1H2/q;+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMUHNMQFDVIWGU-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3