B0519
Biotin−Agarose
PBS suspension
Szinonimák:
Vitamin H Agarose
About This Item
Javasolt termékek
form
PBS suspension
Minőségi szint
a címkézés mértéke
≥30 mg avidin per mL packed resin
2-6 μmol per mL
matrix
4% beaded agarose
mátrix aktiválás
epoxy
mátrix csatolmány
carboxy (amide linkage); resin remains relatively uncharged over wide pH range
mátrix távtartó
13 atoms
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Related Content
Investigate in vitro protein-protein interactions with pull-down assays, utilizing affinity, GST pull-down, TAP, and co-immunoprecipitation methods.